Merck
CIAH987F4396
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,900
250 MG
¥36,200
ベンダーカタログ番号: CS-0376439-100MG
¥25,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,900
250 MG
¥36,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0376439-100MG
¥25,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O2/c9-7-5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)10-11-7/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
RQKVYMZENPQZMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1031417-73-8.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0376439.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)