Merck
CIAH987F422E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Chloroisoquinolin-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,800
250 MG
¥31,400
1 G
¥70,000
ベンダーカタログ番号: CS-0335647-100MG
¥21,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,800
250 MG
¥31,400
1 G
¥70,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0335647-100MG
¥21,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-chloro-1-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-9(8)11/h1-5H,(H2,11,12)
InChI Key
XTKBXXNAQGTFDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/102200-00-0.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0335647.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)