Merck
CIAH987F4165
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Chloro-6-isopropoxybenzo[d]thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,400
250 MG
¥30,300
1 G
¥93,800
ベンダーカタログ番号: CS-0311021-100MG
¥17,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,400
250 MG
¥30,300
1 G
¥93,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0311021-100MG
¥17,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-6-isopropoxy-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C10H10ClNOS/c1-6(2)13-7-3-4-8-9(5-7)14-10(11)12-8/h3-6H,1-2H3
InChI Key
VDXJKIZWLVTCGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/401567-29-1.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0311021.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)