Merck
CIAH987F3477
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(Trifluoromethylsulfonyloxy) copper(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)copper
Inchi Code
1S/CHF3O3S.Cu/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
YNYHGRUPNQLZHB-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/42152-44-3.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0158302.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)