Merck
CIAH987F1EEB
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,900
250 MG
¥29,100
1 G
¥63,900
ベンダーカタログ番号: CS-0096241-100MG
¥19,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,900
250 MG
¥29,100
1 G
¥63,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0096241-100MG
¥19,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
305.4+-15.0 C at 760 mmHg
mp
104-105 C
Iupac Name
1-phenyl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c10-8-6-11-12(7-8)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,10H2
InChI Key
ZISOEBMQOZOEOG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1128-53-6.html
Boiling point
305.4+-15.0 C at 760 mmHg
Melting Point
104-105 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0096241.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)