Merck
CIAH987F14C0
ChemScene LLC (Preferred Partner)
N-Benzylprop-2-yn-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,800
250 MG
¥23,000
1 G
¥48,300
5 G
¥148,900
ベンダーカタログ番号: CS-0047035-100MG
¥16,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,800
250 MG
¥23,000
1 G
¥48,300
5 G
¥148,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0047035-100MG
¥16,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-benzyl-2-propyn-1-amine
Inchi Code
1S/C10H11N/c1-2-8-11-9-10-6-4-3-5-7-10/h1,3-7,11H,8-9H2
InChI Key
LDYBFSGEBHSTOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1197-51-9.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0047035.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)