Merck
CIAH987EF6E1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Thiazol-5-ylmethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,600
250 MG
¥19,300
1 G
¥23,400
5 G
¥69,400
10 G
¥123,200
ベンダーカタログ番号: CS-W008986-100MG
¥16,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,600
250 MG
¥19,300
1 G
¥23,400
5 G
¥69,400
10 G
¥123,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
114.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-W008986-100MG
¥16,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
220.6C at 760 mmHg
Iupac Name
1,3-thiazol-5-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C4H6N2S/c5-1-4-2-6-3-7-4/h2-3H,1,5H2
InChI Key
XDNQVUAKCAPBIG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C, protect from light
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/161805-76-1.html
Flash Point
87.2C
Boiling point
220.6C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W008986.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)