Merck
CIAH987EDD21
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥89,400
250 MG
¥124,200
500 MG
¥190,600
1 G
¥242,400
ベンダーカタログ番号: CS-0432816-100MG
¥89,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥89,400
250 MG
¥124,200
500 MG
¥190,600
1 G
¥242,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0432816-100MG
¥89,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-(4-aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)12-6-8/h1-4,8H,5-6,11H2,(H,12,13)
InChI Key
KHWGWQQVNONIPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/22518-24-7.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0432816.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)