Merck
CIAH987EDCE4
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl (2-methyloxazol-4-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥30,100
250 MG
¥43,300
ベンダーカタログ番号: CS-0343567-100MG
¥30,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥30,100
250 MG
¥43,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0343567-100MG
¥30,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2-methyl-1,3-oxazol-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H14N2O3/c1-6-10-7(5-13-6)11-8(12)14-9(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,11,12)
InChI Key
VHCBSNJAXKWWRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1240621-19-5.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0343567.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)