Merck
CIAH987EDCBF
ChemScene LLC (Preferred Partner)
n,n-Dimethyl-2-(2-methylphenoxy)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,000
250 MG
¥22,000
500 MG
¥35,600
1 G
¥61,800
ベンダーカタログ番号: CS-0263290-100MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,000
250 MG
¥22,000
500 MG
¥35,600
1 G
¥61,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0263290-100MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(2-methylphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-9-6-4-5-7-10(9)14-8-11(13)12(2)3/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI Key
QTVILMLWBQTJNT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/29239-56-3.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0263290.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)