Merck
CIAH987EDC4F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Amino-2-cyclopentylacetonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
amino(cyclopentyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2.ClH/c8-5-7(9)6-3-1-2-4-6;/h6-7H,1-4,9H2;1H
InChI Key
LCKAQWQCIZTPDC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1384429-97-3.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0213610.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)