Merck
CIAH987EDC45
ChemScene LLC (Preferred Partner)
P-Chlorophenyl methyl sulfoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,500
250 MG
¥22,200
ベンダーカタログ番号: CS-0208117-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,500
250 MG
¥22,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0208117-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
142-144 C at 6 mmHg
mp
47-48 C
Iupac Name
1-chloro-4-(methylsulfinyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H7ClOS/c1-10(9)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI Key
UBDUBBTYCRJUHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/934-73-6.html
Boiling point
142-144 C at 6 mmHg
Melting Point
47-48 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0208117.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)