Merck
CIAH987EDBBB
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Bromo-2,4-difluoro-3-methyl-5-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥30,700
250 MG
¥45,800
1 G
¥108,800
ベンダーカタログ番号: CS-0197764-100MG
¥30,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥30,700
250 MG
¥45,800
1 G
¥108,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0197764-100MG
¥30,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-bromo-2,4-difluoro-3-methyl-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrF2NO2/c1-3-6(9)4(8)2-5(7(3)10)11(12)13/h2H,1H3
InChI Key
XYHQHSNBEJANMZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/112822-78-3.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0197764.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)