Merck
CIAH987EDBB7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.45
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrClFN/c8-5-2-1-4(3-11)6(9)7(5)10/h1-2H
InChI Key
IURYJYBRHJJICY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1427439-32-4.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0197741.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)