Merck
CIAH987EDA0C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Dichlorodihexylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥23,000
10 G
¥33,500
25 G
¥60,400
ベンダーカタログ番号: CS-0168456-5G
¥23,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥23,000
10 G
¥33,500
25 G
¥60,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0168456-5G
¥23,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
dichloro(dihexyl)silane
Inchi Code
1S/C12H26Cl2Si/c1-3-5-7-9-11-15(13,14)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
NRAYZPGATNMOSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/18204-93-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)