Merck
CIAH987ED21E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥45,200
250 MG
¥69,800
ベンダーカタログ番号: CS-0130961-100MG
¥45,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥45,200
250 MG
¥69,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0130961-100MG
¥45,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3F4NO2/c8-4-1-3(6(13)14)2-12-5(4)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChI Key
CHYDKBRRNOWOAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1554123-46-4.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0130961.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)