Merck
CIAH987ED07F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(R)-2-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥57,900
250 MG
¥95,200
ベンダーカタログ番号: CS-0119804-100MG
¥57,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥57,900
250 MG
¥95,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0119804-100MG
¥57,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2R)-2-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI Key
JVGVDSSUAVXRDY-MRVPVSSYSA-N
保管温度
RT, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/89919-57-3.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0119804.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)