Merck
CIAH987ECDDE
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(2,2'-Bipyridine)bis(2-phenylpyridinato)iridium(III) Hexafluorophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,600
ベンダーカタログ番号: CS-0105686-100MG
¥17,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
801.75
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0105686-100MG
¥17,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Inchi Code
1S/2C11H8N.C10H8N2.F6P.Ir/c2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;1-7(2,3,4,5)6;/h2*1-6,8-9H;1-8H;;/q;;;-1;+5
InChI Key
CQWXPOMVNLJTOR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light, stored under nitrogen
Salt Data
Phosphate
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/106294-60-4.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0105686.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)