Merck
CIAH987ECD12
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Oxazole-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
94.07
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,3-oxazole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C4H2N2O/c5-3-4-6-1-2-7-4/h1-2H
InChI Key
UUAXDPHPSHEGQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/68776-60-3.html
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0103521.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)