サイズを選択してください
100 MG
¥47,200
ベンダーカタログ番号: CS-0090459-100MG
¥47,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥47,200
About This Item
ベンダーカタログ番号: CS-0090459-100MG
¥47,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,1-benzisothiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO2S/c10-8(11)5-2-1-3-7-6(5)4-12-9-7/h1-4H,(H,10,11)
InChI Key
YAFYLKLDOSWFAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/56910-99-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)