Merck
CIAH987EC432
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,2-Dideoxy-D-ribofuranose
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥24,300
250 MG
¥38,500
1 G
¥92,100
5 G
¥231,100
10 G
¥397,600
ベンダーカタログ番号: CS-0089202-100MG
¥24,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥24,300
250 MG
¥38,500
1 G
¥92,100
5 G
¥231,100
10 G
¥397,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
118.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0089202-100MG
¥24,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
bp
105-105 C at 0.02 mmHg
Iupac Name
1,4-anhydro-2-deoxy-D-erythro-pentitol
Inchi Code
1S/C5H10O3/c6-3-5-4(7)1-2-8-5/h4-7H,1-3H2/t4-,5+/m0/s1
InChI Key
NSMOSDAEGJTOIQ-CRCLSJGQSA-N
保管温度
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/91547-59-0.html
Boiling point
105-105 C at 0.02 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0089202.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)