Merck
CIAH987EC0E7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Chloro-N-ethylpyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,600
ベンダーカタログ番号: CS-0070800-250MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.6
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0070800-250MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
269 C at 760 mmHg
Iupac Name
4-chloro-N-ethyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-2-8-6-9-4-3-5(7)10-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
InChI Key
NLTLKKYLBRQLGL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C, sealed storage, away from moisture and light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/86575-65-7.html
Boiling point
269 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0070800.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)