Merck
CIAH987EBF0C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,400
250 MG
¥30,100
ベンダーカタログ番号: CS-0061254-100MG
¥21,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,400
250 MG
¥30,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0061254-100MG
¥21,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-5-4-7(9)6-2-3-10-8(6)11-5/h2-4H,1H3,(H3,9,10,11)
InChI Key
LNLFPJVXLOPHDJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1000340-60-2.html
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0061254.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)