Merck
CIAH987EB03A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(R)-3-(2-Amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥9,300
ベンダーカタログ番号: CS-0030799-10G
¥9,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥9,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0030799-10G
¥9,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
401.9C at 760 mmHg
mp
128-133C
Iupac Name
(3R)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-6(2)3-7(4-8(10)11)5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,12,13)/t7-/m1/s1
InChI Key
NPDKTSLVWGFPQG-SSDOTTSWSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/181289-33-8.html
Boiling point
401.9C at 760 mmHg
Melting Point
128-133C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0030799.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)