Merck
CIAH987EAC9D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
7-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]-pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥27,200
250 MG
¥42,600
1 G
¥77,100
5 G
¥137,000
ベンダーカタログ番号: CS-0008764-100MG
¥27,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥27,200
250 MG
¥42,600
1 G
¥77,100
5 G
¥137,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0008764-100MG
¥27,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-5-8(9(13)14)12-3-2-6(10)4-7(12)11-5/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
PIYHSBMKGBVADI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1159831-07-8.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0008764.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)