現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-hydroxy-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7NO6/c1-15-7-3-6(10)4(8(11)12)2-5(7)9(13)14/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
SGJMZHXWMUSUBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=12187
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=12187
最新バージョンのいずれかを選択してください: