Merck
C12H316CEAFA
Chemcia Scientific, LLC
2,5-Difluoro-benzamidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2,5-difluorobenzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H6F2N2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H3,10,11)
InChI Key
USLJPLCTOMDPMF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3259
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3259
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)