Merck
CH4H53DF6BF6
ChemBridge Corporation
2-(1,4-dioxan-2-yl)ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-(1,4-dioxan-2-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c7-2-1-6-5-8-3-4-9-6/h6H,1-5,7H2
InChI Key
WEHDGOQZWAEHDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4016659
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4016659_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)