Merck
CH4424846852
ChemBridge Corporation
2-(isobutylamino)ethanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-(isobutylamino)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15NO.ClH/c1-6(2)5-7-3-4-8;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
IKCSKYBVDGOHFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029069
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029069_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)