Merck
CH4424845529
ChemBridge Corporation
1-(2-aminoethyl)-2-pyrrolidinone oxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2-aminoethyl)-2-pyrrolidinone oxalate
Inchi Code
1S/C6H12N2O.C2H2O4/c7-3-5-8-4-1-2-6(8)9;3-1(4)2(5)6/h1-5,7H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
QYZKNKOTEWCTCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
(COOH)2
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4006050
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4006050_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)