Merck
CH4250699658
ChemBridge Corporation
2-propylisonicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-propylisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-2-3-9-6-8(7-10)4-5-11-9/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
BYKWSKWKQONOOH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4040617
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4040617_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)