Merck
CH4250699555
ChemBridge Corporation
(2-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.68
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO2S/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-12(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
NDMREUGSHNSYBI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011668
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011668_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)