Merck
CH4196934722
ChemBridge Corporation
N-(2-amino-4-ethoxyphenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,600
5 G
¥26,400
10 G
¥38,800
ベンダーカタログ番号: 5539498-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,600
5 G
¥26,400
10 G
¥38,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 5539498-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(2-amino-4-ethoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-14-8-4-5-10(9(11)6-8)12-7(2)13/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
PTNZBDTVFQBGST-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5539498
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5539498_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)