Merck
CH4182075629
ChemBridge Corporation
2-[(3-methoxyphenyl)amino]butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-(3-methoxyanilino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-3-10(11(13)14)12-8-5-4-6-9(7-8)15-2/h4-7,10,12H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
NSMXPZXYOOPULG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024730
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024730_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)