Merck
CH4026586318
ChemBridge Corporation
(5E)-2-mercapto-5-(2-methoxybenzylidene)-1,3-thiazol-4(5H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,700
5 G
¥66,600
ベンダーカタログ番号: 3018324-1G
¥21,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,700
5 G
¥66,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 3018324-1G
¥21,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(5E)-5-(2-methoxybenzylidene)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one
Inchi Code
1S/C11H9NO2S2/c1-14-8-5-3-2-4-7(8)6-9-10(13)12-11(15)16-9/h2-6H,1H3,(H,12,13,15)/b9-6+
InChI Key
WMOIFFNCPPXJMB-RMKNXTFCSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3018324
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3018324_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)