Merck
Z-019
Supelco
Ziprasidone-D8 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Labeled Ziprasidone HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H13D8ClN4OS · HCl
分子量:
457.45
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
詳細
Ziprasidone is sold under the trade names Geodon and Zeldox for treatment of schizophrenia and bipolar disorder. Recent studies have suggested that Ziprasidone may increase the risk of Type II diabetes and hyperglycemia. A certified Snap-N-Shoot® solution suitable for quantification of ziprasidone by LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z-019-1ML:
試験成績書(COA)