Merck
T-128
Supelco
Triflupromazine hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19F3N2S · HCl
CAS番号:
分子量:
388.88
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)C1=CC=C2C(N(CCCN(C)C)C(C=CC=C3)=C3S2)=C1.[Cl]
InChI
1S/C18H19F3N2S.ClH/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)24-17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI Key
FTNWXGFYRHWUKG-UHFFFAOYSA-N
詳細
Triflupromazine, sold as Vesprin, is an antipsychotic medication with high potential for side effects. This Certified Spiking Solution® is suitable for LC/MS or GC/MS methods in triflupromazine testing for therapeutic drug monitoring, forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-128-1ML:
試験成績書(COA)