Merck
P-158
Supelco
Prochlorperazine dihydrochloride solution
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
10H-Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dihydrochloride, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dihydrochloride, Prochlorperazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24ClN3S · 2HCl
CAS番号:
分子量:
446.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl)
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
詳細
This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from therapeutic drug monitoring, forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. Prochlorperazine sold under brand names such as Compro among others, is a medication used to treat nausea, schizophrenia, migraines, and anxiety.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-158-1ML:
P-158-CHK:
P-158-CC:
試験成績書(COA)