Merck
P-127
Supelco
酒石酸フェンジメトラジン tartrate salt 溶液
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO · C4H6O6
分子量:
341.36
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
臨床毒物学、法医学分析、尿薬物検査、または医薬品研究アプリケーションのLC/MSまたはGC/MSメソッドでの使用に適した分析参照標準です。フェンメトラジンのプロドラッグであるフェンジメトラジンは、ボントリル、アディポスト、アノレックス-SR、アペコン、メルフィアット、オベジン、フェンディエット、プレギン、プレル-2、またはスタトベックスという名前で販売されている食欲抑制剤として使用されるモルホリン化学クラスの刺激薬です。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-127-1ML:4548173355320