Merck
NMID710
Supelco
Testosterone propionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H32O3
CAS番号:
分子量:
344.49
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
認証
NMI Australia certified reference material
形状
solid
メーカー/製品名
NMI Australia
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
InChI Key
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
NMID710-50MG:
NMID710B-25MG:
試験成績書(COA)