Merck
NMID559
17α-Ethyl-5ß-estrane-3α,17ß-diol
NMI Australia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O2
CAS番号:
分子量:
306.48
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
認証
NMI Australia certified reference material
フォーム
solid
メーカー/製品名
NMI Australia
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C20H34O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h13-18,21-22H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChI Key
GUBNWXDDDXQJOQ-VIVHBNLFSA-N
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)