Merck
NMID1038
Supelco
Oxymorphone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19NO4
CAS番号:
分子量:
301.34
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
認証
NMI Australia certified reference material
フォーム
solid
メーカー/製品名
NMI Australia
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-16-13-9-2-3-10(19)14(13)22-15(16)11(20)4-5-17(16,21)12(18)8-9/h2-3,12,15,19,21H,4-8H2,1H3/t12-,15+,16+,17-/m1/s1
InChI Key
UQCNKQCJZOAFTQ-ISWURRPUSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NMID1038-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)