特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]Cl.[H]Cl.C1(C(N2CCN(C3CCCCC3)CC2)CC4=CC=CC=C4)=CC=CC=C1
InChI
1S/C24H32N2.2ClH/c1-4-10-21(11-5-1)20-24(22-12-6-2-7-13-22)26-18-16-25(17-19-26)23-14-8-3-9-15-23;;/h1-2,4-7,10-13,23-24H,3,8-9,14-20H2;2*1H
InChI Key
PDTBWROWBIVSFO-UHFFFAOYSA-N
詳細
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-188-CC:
M-188-1ML:
M-188-CHK:
試験成績書(COA)