Merck
259926
Sigma-Aldrich
イタコン酸無水物
95%
別名:
2-メチレンコハク酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4O3
CAS番号:
分子量:
112.08
Beilstein:
2212
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
bp
114-115 °C/12 mmHg (lit.)
mp
66-68 °C (lit.)
SMILES記法
C=C1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2
InChI Key
OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
無水イタコン酸(ITA)は、再生可能資源から得られるバイオベースの物質です。クエン酸の熱分解、または炭水化物の発酵でイタコン酸が形成されます。イタコン酸を脱水すると無水イタコン酸が得られます。ITAは無水マレイン酸よりも反応性が高いため、ポリマーへの極性機能導入を促進する交互単量体単位として使用できます。
アプリケーション
ITAはメタクリル酸を末端に持つポリ(乳酸)(PLA)と共重合でき、包装材および生物医学用途での使用が期待されます。また、テレケリックス、クロスリンキング剤およびマクロ単量体の出発物質として使用できる反応性ポリエステルの生産を促進できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
259926-BULK:
259926-25G:
259926-VAR:
259926-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sameh M Osman et al.
Chemistry Central journal, 6(1), 85-85 (2012-08-10)
Microwave irradiation as an alternative heat source is now a well-known method in synthetic chemistry. Microwave heating has emerged as a powerful technique to promote a variety of chemical reactions, offering reduced pollution, low cost and offer high yields together
Copolymers of itaconic anhydride and methacrylate-terminated poly (lactic acid) macromonomers
Wallach JA and Huang SJ
Biomacromolecules, 1(2), 174-179 (2000)
Feng Tian et al.
European journal of pharmacology, 873, 172989-172989 (2020-02-08)
Renal fibrosis is an inevitable course of all kinds of progressive chronic kidney disease (CKD). Itaconic acid is an endogenous metabolite that has shown anti-inflammatory and antioxidant effects. 4-octyl itaconate (OI), a derivative of itaconic acid with higher fat solubility
Green polymer chemistry: lipase-catalyzed synthesis of bio-based reactive polyesters employing itaconic anhydride as a renewable monomer
Yamaguchi S, et al.
Polymer Journal, 46(1), 2-2 (2014)
Delia Mihaela Rață et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109828-109828 (2019-07-28)
New type of nanocapsules based on carboxymethyl chitosan functionalized with AS1411 aptamer and poly(N-vinylpyrrolidone-alt-itaconic anhydride) loaded with 5-Fluorouracil (5-FU) were developed, with the potential to improve the treatment of cancer. Functionalization of nanocapsules with AS1411 aptamer will enhance their recognition
資料
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
歯科修復材料の開発は、生体適合性と自然な外観を持つ修復材の必要性から、非常に重要です。アマルガムやコンポジットレジンといった従来の歯科材料には、素材固有の短所があります。