Merck
M-159
Supelco
(±)-4-Methyl-N-ethyl-norephedrine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19NO · HCl
分子量:
229.75
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C(O)C1=CC=C(C)C=C1)NCC.Cl
InChI
1S/C12H19NO.ClH/c1-4-13-10(3)12(14)11-7-5-9(2)6-8-11;/h5-8,10,12-14H,4H2,1-3H3;1H
InChI Key
OILWAWJXJPGPCJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
(±)-4-Methyl-N-ethyl-norephedrine HCl is a major urinary metabolite of 4-Methylethcathinone. 4-Methylethcathinone, also known as 4-MEC, is a synthetic cathinone found in numerous bath salt blends including NRG-1 and NRG-2. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for LC/MS or GC/MS 4-MEC testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)