Merck
G-020
Supelco
ガンシクロビル
1.0 mg/mL (1% 1M HCl in Methanol), certified reference material, Cerilliant®
別名:
2-アミノ-1,9-ジヒドロ-9-[[2-ヒドロキシ-1-(ヒドロキシメチル)エトキシ]メチル]-6H-プリン-6-オン, 9-(1,3-ジヒドロキシ-2-プロポキシメチル)グアニン, DHPG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N5O4
CAS番号:
分子量:
255.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
certified reference material
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL (1% 1M HCl in Methanol)
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
InChI Key
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ganciclovir is a guanine-analogue, antiviral drug indicated for the treatment of cytomegalovirus (CMV) infection and human herpesvirus 6 (HHV-6). Therapeutic drug monitoring (TDM) of ganciclovir concentrations in patient serum is performed to avoid concentration-related adverse effects such as hepatic and renal toxicity and to evaluate drug adsorption. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting materials in the preparation of calibrators, controls, or linearity standards for a variety of LC-MS/MS or GC/MS testing methods in TDM, pharmaceutical research and clinical and diagnostic testing applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G-020-1ML:4548174014950