Merck
Z-011
Supelco
ジドブジン 溶液
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O4
CAS番号:
分子量:
267.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C(NC1=O)=O)=CN1[C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
HBOMLICNUCNMMY-BWZBUEFSSA-N
詳細
Zidovudine, also known as azidothymidine (AZT), is a nucleoside analog reverse-transcriptase inhibitor (NRTI) antiretroviral used for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV) infection. Therapeutic drug monitoring (TDM) of zidovudine may be requested to evaluate its toxicity, assess virological failure, guide dosing regimens, or investigate drug-drug interactions. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in the preparation of calibrators, controls, or linearity standards for a variety of LC-MS/MS or GC/MS zidovudine testing applications including TDM and clinical and diagnostic testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z-011-1ML:4548173964478
Z-011-CC:
試験成績書(COA)