特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=S1(=O)N2CN3CN1CN(C2)S3(=O)=O
InChI
1S/C4H8N4O4S2/c9-13(10)5-1-6-3-8(13)4-7(2-5)14(6,11)12/h1-4H2
InChI Key
AGGKEGLBGGJEBZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ERT-113S-1.2ML:4548173335575
ERT-113S-CC:
試験成績書(COA)