包装
pkg of 1 × 10 mg (880342P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 880342P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCOC(C=C)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H82NO10P/c1-6-8-9-10-11-12-13-15-18-21-24-27-30-33-42(46)51-38-40(39-53-55(48,49)52-37-35-44(3,4)5)54-43(47)34-31-28-25-22-19-16-14-17-20-23-26-29-32-36-50-41(45)7-2/h7,40H,2,6,8-39H2,1,3-5H3/t40-/m1/s1
InChI Key
RSMUYMLRJLXQQK-RRHRGVEJSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
880342P-10MG:
880342P-VAR:
880342P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)