形状
methylene chloride solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (870818M-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870818M
脂質タイプ
neutral glycerides
neutral lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C22H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21(24)23-20-22(25)26/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-20H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
YLEARPUNMCCKMP-DOFZRALJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
870818M-BULK:
870818M-10MG:4548173348612
870818M-VAR:
試験成績書(COA)